71383
Chlorure de sodium
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Pureté
99.7% (dried substance)
Forme
solid
pH
7
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?