70700
(±)-1-(2-Naphthyl)ethanol
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (HPLC)
Pf
71-73 °C
Chaîne SMILES
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
Remplacé(e)(s) par