70660
2-Naphthoxyacetic acid
technical, ≥90% (T)
Synonyme(s) :
BNOA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Essai
≥90% (T)
Pf
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Clé InChI
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par