Documents
70089
Supelco
AQUANAL-professional Molybdate No. 1
determination of molybdate; use with : molybdate no. 2
About This Item
Code UNSPSC :
41113319
Forme
tablet
Application(s)
environmental
general analytical
Conditionnement
100 tablets
Informations légales
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)