Principaux documents
69427
Supelco
1-Fluoronaphthalene
reference material
Synonyme(s) :
Duloxetine impurity G (PhEur)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.16
Beilstein:
1906413
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.593 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup