Principaux documents
69184
Supelco
4-Phenylphenol
reference material
Synonyme(s) :
4-Hydroxybiphenyl
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Beilstein:
1907452
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
321 °C (lit.)
Pf
164-166 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Clé InChI
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup