Principaux documents
68570
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ethyl ethynyl methyl carbinol, Meparfynol
About This Item
Formule linéaire :
CH≡CC(OH)(CH3)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Beilstein:
969340
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
6.5 mmHg ( 20 °C)
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
pb
121-122 °C (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
Clé InChI
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup