Principaux documents
68541
Supelco
N,N′-Bis(salicylidene)-o-phenylenediamine Vanadium(IV) oxide Complex
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H14N2O3V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[V]1Oc2ccccc2\C=N\c3ccccc3\N=C\c4ccccc4O1
InChI
1S/C20H16N2O2.O.V/c23-19-11-5-1-7-15(19)13-21-17-9-3-4-10-18(17)22-14-16-8-2-6-12-20(16)24;;/h1-14,23-24H;;/q;;+2/p-2/b21-13+,22-14+;;
Clé InChI
GZMVPBRTLSLWAO-FDOBHKDXSA-L
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Autres remarques
Used in the direct determination of hydrogen phosphate and in a indicator electrode for the determination of hydrogen phosphate with Ba(NO3)2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M.R. Ganjali et al.
Analytica Chimica Acta, 481, 85-85 (2003)