Principaux documents
68353
Supelco
DL-Serine
analytical standard
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.09
Beilstein:
1721405
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Couleur
white to off-white
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Pablo M Palavecino et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(3), 1351-1357 (2018-08-11)
The development of new products with a focus on nutrition, rather than other technical aspects, is essential to improve the quality of celiac diets. Nutritional attributes of white and brown sorghum gluten-free pasta developed in a previous work were analyzed.