68190
4-Methyloctane
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(CH3)CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.26
Beilstein:
1730896
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.405
pb
140-142 °C (lit.)
Densité
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(C)CCC