66030
2-Methyl-1-butene
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
9.98 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
pb
31 °C (lit.)
Pf
−137 °C (lit.)
Densité
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC(C)=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Clé InChI
MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-34.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves