Documents
63640
Sigma-Aldrich
Melissic acid
purum, synthetic, ≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
Triacontanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)28COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.80
Numéro Beilstein :
1803689
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
synthetic
Pureté
≥96.0% (GC)
Pf
92-94 °C (lit.)
92-94 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
Clé InChI
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)