Key Documents
63130
Sigma-Aldrich
Magnesium peroxide light
purum p.a., MgO2.(MgO)n, 24-28% MgO2 basis (RT)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
purum p.a.
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
24-28% (MgO2, RT)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-][O-]
InChI
1S/Mg.O2/c;1-2/q+2;-2
Clé InChI
SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges