63080
Magnesium phosphate dibasic trihydrate
BioUltra, ≥98.0% (KT)
Synonyme(s) :
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, Newberyite
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (KT)
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Perte
~34% loss on ignition, 800 °C
Solubilité
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤100 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.035
λ: 280 nm Amax: 0.035
Chaîne SMILES
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?