Principaux documents
61384
Supelco
trans-p-Methoxycinnamaldehyde
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
145 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
55-60 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
Clé InChI
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup