Documents
59805
Sigma-Aldrich
DL-Isoserine
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.09
Numéro Beilstein :
1721413
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (TLC)
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Clé InChI
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N