Principaux documents
59532
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetraphenyldioxolane-4,5-dimethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol, (4R,5R)-4,5-Bis(diphenylhydroxymethyl)-2,2-dimethyldioxolane, 1,1,4,4-Tetraphenyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol, TADDOL
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.57
Beilstein:
3657855
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −67±2°, c = 1% in chloroform
Pf
192-195 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)(c4ccccc4)c5ccccc5
Remplacé(e)(s) par