Documents
59195
Sigma-Aldrich
Isophthalaldehyde
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Benzene-1,3-dicarboxaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,3-(CHO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro Beilstein :
1561038
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (T)
Pf
87-88 °C (lit.)
87-89 °C
Chaîne SMILES 
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
Clé InChI
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)