56480
N-Hydroxysuccinimide
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, HOSu, NHS
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Hydroxysuccinimide, purum, ≥97.0% (T)
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Addition Reactions
Pf
95-98 °C (lit.)
95-98 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Clé InChI
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- To synthesize N-succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)-propionate, a heterobifunctional reagent useful for protein-protein conjugation and also to incorporate aliphatic thiols into proteins.
- To synthesize NHS esters of long-chain fatty acids.
- NHS can activate the phosphonic acid monolayers immobilized on titanium surface for binding with proteins.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?