55661
Hybriscan™ D kit
Listeria, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonyme(s) :
Listeria HybriScan™D, FastScan Listeria
About This Item
Produits recommandés
product name
HybriScan™D Listeria, suitable for microbiology
Technique(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)