Principaux documents
55510
Sigma-Aldrich
N-Hydroxymaleimide
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.07
Beilstein:
1524594
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (HPLC)
Pf
130-133 °C (dec.) (lit.)
130-133 °C
Chaîne SMILES 
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
Clé InChI
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the preparation of N-hydroxysuccinimid ester polymers via polymerizable active esters
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Y.A. Davidovitch et al.
Acta Chemica Scandinavica, B 33, 311-311 (1979)
M. Akiyama et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2122-2122 (1980)