Documents
548375
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde-N-methyl-N-phenylhydrazone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H21N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
129-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)\C=N\N(C)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21N3/c1-3-25-21-12-8-7-11-19(21)20-15-17(13-14-22(20)25)16-23-24(2)18-9-5-4-6-10-18/h4-16H,3H2,1-2H3/b23-16+
Clé InChI
QYXUHIZLHNDFJT-XQNSMLJCSA-N
Application
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable