52371
Hexadecyltrimethylammonium bisulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
solid
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?