49971
D-Lactic Dehydrogenase from Lactobacillus leichmannii
suspension, yellow, ~1000 U/mL
Synonyme(s) :
(R)-Lactate:NAD+ oxidoreductase, D-Lactate Dehydrogenase
About This Item
Source biologique
bacterial (Lactobacillus leichmannii)
Forme
suspension
Activité spécifique
≥30 U/mg protein
Concentration
~1000 U/mL
Impuretés
L-Lactat Dehydrogenase, none detected
3.2 M Ammonium sulfate solution (pH ~6.2)
Couleur
yellow
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves