Principaux documents
47657
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Ampleur du marquage
0.4-0.6 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Température de stockage
2-8°C