Documents
47564
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO3Bzl2)-OH
technical, ≥90% (HPLC), powder (amorphous)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-O-[bis(benzyloxy)phosphoryl]-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H34NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
663.65
Numéro Beilstein :
4285612
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
technical
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder (amorphous)
Activité optique
[α]20/D +33.0±2°, c = 1% in chloroform
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)cc1)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
Autres remarques
Building block for the synthesis of peptides with O-phospho-L-tyrosine
E.A. Kitas et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1314-1314 (1991)