Principaux documents
47442
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H21N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.45
Beilstein:
4617499
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Activité optique
[α]20/D −37±1°, c = 1% in DMF: AcOH (99:1)
Pf
184-188 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H21N3O7/c26-23(29)13-22(24(30)35-16-11-9-15(10-12-16)28(32)33)27-25(31)34-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H2,26,29)(H,27,31)/t22-/m0/s1
Clé InChI
MPNFRQBESOZRJG-QFIPXVFZSA-N