46968
Tolbutamide
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)urea, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Clé InChI
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCC8(6833) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?