Principaux documents
46098
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diformate
≥98.0%
Synonyme(s) :
1,2-Diformyloxyethane
About This Item
Formule linéaire :
HCOOCH2CH2OCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.09
Beilstein:
1746362
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.415
pb
174-178 °C (lit.)
Densité
1.226 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=COCCOC=O
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Formate esters of 1,2-ethanediol: Major decomposition products of p-dioxane during storage.
D Jewett et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 25(1), 118-121 (1980-07-01)
Alexandra Chaskopoulou et al.
Journal of medical entomology, 46(6), 1400-1406 (2009-12-08)
Vapor toxicities of two prototype formate esters, ethylene glycol di-formate (EGDF) and heptyl formate, and the prototype heterobicyclic menthofuran were determined against laboratory-reared adult house flies, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae). Toxicities were compared between house flies and other dipteran