45788
9,10-Diphenylanthracene
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
245-248 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5ccccc25
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
Clé InChI
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?