45414
Cyromazin
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
223-227 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
InChI
1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
Clé InChI
LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves