45364
1,2-Epoxyoctane
purum, ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Octene oxide, Hexyloxirane
About This Item
Qualité
purum
Pureté
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.420
Point d'ébullition
62-64 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.835 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC1CO1
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?