44879
Ethyl octanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl caprylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.2% water
Indice de réfraction
n20/D 1,417-1.419
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
206-208 °C (lit.)
Pf
−48-−47 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup