Documents
44565
Supelco
Tropaeolin O sodium salt
indicator
Synonyme(s) :
4-([2,4-Dihydroxyphenyl]azo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 6, Chrysoin, Resorcinol yellow
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9N2O5SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.27
Numéro C.I. (Colour Index):
14270
Numéro Beilstein :
4173410
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
indicator
Composition
sulfated ash, 40-60%
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
Perte
≤13.0% loss on drying
pH
11-13
λmax
488-492 nm in 0.1 M NaOH
≥500 at 1% in 0.1 M NaOH (1 cm)
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O5S.Na/c15-9-3-6-11(12(16)7-9)14-13-8-1-4-10(5-2-8)20(17,18)19;/h1-7,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b14-13+;
Clé InChI
COEZWFYORILMOM-IERUDJENSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)