Principaux documents
44122
Sigma-Aldrich
8-Dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Synonyme(s) :
Trisodium 8-dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H29Na3O11S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
706.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for fluorescence
Essai
≥95% (HPCE)
Pf
≥250 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable