Key Documents
43838
Supelco
Hop-21(22)-ene solution
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H50
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Pureté
≥97.0% (GC/MS)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
0.1 mg/mL in isooctane
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)[C@@]1(C)CC\C2=C(/C)C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup