43646
Citronellyl acetate
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
240 °C (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(CCOC(C)=O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
Clé InChI
JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?