Documents
43581
Epoxide Hydrolase from Rhodotorula glutinis
BioChemika
Synonyme(s) :
Hydratase, epoxide
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Gamme de produits
BioChemika
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable