Documents
428698
Supelco
Ambersep (formerly Dowex) Retardion 11A8 Ion Exchange Resin
50-100 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex Retardion 11A8, 50-100 mesh
Description
amphoteric form
Niveau de qualité
Forme
beads
Paramètres
70 °C max. temp.
Humidité
43-48%
Technique(s)
LPLC: suitable
Couleur
deep yellow, tan
Matrice
amphoteric styrene-divinylbenzene (gel)
Taille des particules
50-100 mesh
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
0.7 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
mixed mode
Description générale
Amphoteric properties of Dowex Retardion 11A8 allows specific isolation of elements from complex mixtures which generally is possible with use of monofunctional ion exchangers. Determination of trace amounts of Zinc and Cadmium by radiochemical NAA was performed using Retardion 11A8.
LE Retardion 11A8 n′est pas une vraie résine à lits mélangés, mais une résine à fonctionnalité mixte. Elle renferme des sites échangeurs de paires de cations et d′anions(chacun existe comme contre-ion de l′autre) qui adsorbent les ions mobiles d′un effluent.
Application
Dowex Retardion 11A8 was used in solid phase extraction for determination of total concentrations by flame atomic absorption spectrometry.
Résine chromatographique pour la séparation d′ions. Utile pour enlever les détergents ioniques (ex. SDS) des échantillons de protéines. Elle est utilisée pour éliminer les électrolytes des solutions aqueuses et pour séparer les cations d′avec les anions. Le dessalage est obtenu par un mécanisme de type SEC.
Forme physique
Lit mélangé
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Informations légales
Ambersep is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Ion Exchange Behaviour of Cadmium on Amphoteric Ion Exchange Resin Retardion lIAS and its Application for the Determination of Cadmium in Biological Materials by Neutron Activation Analysis.
Samczynski, Zbigniew, and Rajmund Dybczynski.
Chem. Anal. (Warsaw), 41, 873-873 (1996)
The use of the amphoteric ion-exchange resin retardion 11A8 for inorganic separations.
Dybczynski, Rajmund, and Elzbieta Sterlinska.
Journal of Chromatography A, 102, 263-271 (1974)
Pre-concentration of traces of cadmium, cobalt, nickel and lead in natural honeys by solid phase extraction followed by their determination using flame atomic absorption spectrometry.
Stecka, Helena, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 25, 331-339 (2014)