42717
Nα-(5-Hydrazino-2,4-dinitrophenyl)-L-valinamide
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-2-[(5-Hydrazinyl-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide, HDNP-L-Val-NH2
About This Item
Qualité
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3