Key Documents
420468
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-1-benzopyrylium tetrafluoroborate
Dye content 90 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13BF4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 90%
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
λmax
397 nm
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.Cc1cc([o+]c2ccccc12)-c3ccccc3