Principaux documents
41544
Supelco
Sieve Standard, traceable to NIST SRM
250 μm (60 mesh)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
Whitehouse Scientific Ltd SS405
Taille des particules
250 μm (60 mesh)
Application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable