41423
p-Tolualdehyde
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Methylbenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% o-tolualdehyde (GC)
≤0.50% m-tolualdehyde (GC)
≤1.0% water
≤3.0% free carboxylic acid (T)
Indice de réfraction
n20/D 1.544-1.548
n20/D 1.545 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Air samples using high-performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV).
- Mango cultivars using gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde