41368
p-Toluenesulfonyl isocyanate
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
p-Tosyl isocyanate, TsNCO, Tosyl isocyanate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 100 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.533-1.537
n20/D 1.534 (lit.)
Point d'ébullition
144 °C/10 mmHg (lit.)
275-278 °C (lit.)
Densité
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
294.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
146 °C - closed cup