390216
2-Bromo-1,1,3-trimethoxypropane
95%
About This Item
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
54-55 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCC(Br)C(OC)OC
InChI
1S/C6H13BrO3/c1-8-4-5(7)6(9-2)10-3/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
GAFSXURUCDQGFB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup