38828
6,7-Dimethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9F3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.19
Beilstein:
8327618
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for fluorescence
Essai
≥98.0% (TLC)
Pf
158-159 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 358 nm; λem 490 nm in DMSO
Chaîne SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(c2cc1OC)C(F)(F)F