38399
Diisopropylfluorophosphate
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
DFP, DIFP, Diisopropyl phosphorofluoridate, Phosphoric acid diisopropyl ester fluoride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.58 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
Point d'ébullition
62 °C/9 mmHg (lit.)
Pf
−82 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?