Principaux documents
38030
Sigma-Aldrich
3,5-Diiodosalicylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
I2C6H2(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.91
Beilstein:
2615358
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (T)
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
220-230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
Clé InChI
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
A soluble surfactant[1]
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Phospholipase A2 activity on mixed lipid monolayers: inhibition and activation of phospholipases A2 from porcine pancreas and Crotalus adamanteus by anionic and neutral amphiphiles.
H S Hendrickson et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 212(2), 508-514 (1981-12-01)