37916
Diflufenzopyr sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-{1-(3,5-Difluorophenylaminocarbonylhydrazono)ethyl}-3-pyridinecarboxylic acid monosodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].C\C(=N/NC(=O)Nc1cc(F)cc(F)c1)c2ncccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H12F2N4O3.Na/c1-8(13-12(14(22)23)3-2-4-18-13)20-21-15(24)19-11-6-9(16)5-10(17)7-11;/h2-7H,1H3,(H,22,23)(H2,19,21,24);/q;+1/p-1/b20-8+;
Clé InChI
JUNDBKFAZXZKRA-MAFYXNADSA-M
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves