Principaux documents
37910
Sigma-Aldrich
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.24
Numéro Beilstein :
284563
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
161-162 °C (lit.)
161-164 °C
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable